Merck
ENA321766096
Enamine
2,3,3-trimethylbutanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
48-53
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-5(6(8)9)7(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,8,9)
InChIKey
ILBXYVICWFMUPR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78988
Melting Point
48-53
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78988
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)