Wichtige Dokumente
ENA321765854
Enamine
1-(carbamoylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
180-182
Iupac Name
1-[(aminocarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c9-7(13)10-8(6(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)
InChIKey
ARGQBLGGEAPHLW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78368
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)