Merck
ENA313839430
Enamine
3,3,3-trifluoro-2-(1H-indol-3-yl)propan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-(1H-indol-3-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H11F3N2/c12-11(13,14)9(5-15)8-6-16-10-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,6,9,16H,5,15H2
InChIKey
ROBYHWXPMKUOAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73165
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73165
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)