Merck
ENA313839165
Enamine
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-one
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
Lieferanten-SKU: EN300-72694-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72694-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
29-30
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H9NOS/c1-5-9-6-3-2-4-7(10)8(6)11-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
QFTUPSZZEJQOJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
Melting Point
29-30
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)