Merck
ENA308583346
Enamine
benzyl[(2-methylphenyl)methyl]amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-benzyl(2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C15H17N/c1-13-7-5-6-10-15(13)12-16-11-14-8-3-2-4-9-14/h2-10,16H,11-12H2,1H3
InChIKey
QSBDXBZYSGBRBS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)