Merck
ENA300791950
Enamine
3-[(diphenylmethyl)amino]propan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.33
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
64-65
Iupac Name
3-(benzhydrylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C16H19NO/c18-13-7-12-17-16(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2
InChIKey
ABWLGEWGKOXLRO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67552
Melting Point
64-65
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67552
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)