Merck
ENA300791074
Enamine
3-(4-bromophenoxy)azepan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(4-bromophenoxy)-2-azepanone
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c13-9-4-6-10(7-5-9)16-11-3-1-2-8-14-12(11)15/h4-7,11H,1-3,8H2,(H,14,15)
InChIKey
OWHNXRVOBVKCMR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66261
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66261
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)