Merck
ENA300790988
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-1-indolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)14(10,12)13/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChIKey
ASTSLZCSQOSTIM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66111
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)