Merck
ENA296275111
Enamine
2-chloro-N-(2-oxo-2-phenylethyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
Lieferanten-SKU: EN300-65162-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-65162-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
124-126.5
Iupac Name
2-chloro-N-(2-oxo-2-phenylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-6-10(14)12-7-9(13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,14)
InChIKey
FQSDPNWLPHANMB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65162
Melting Point
124-126.5
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65162
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)