Merck
ENA296275013
Enamine
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2OS/c1-3-9(2)7(10)6-4-11-5-8-6/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
NYTWLGQVUGEBIU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)