Merck
ENA295068627
Enamine
[(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-8-5-10(7-12-3)6-9(2)11(8)13-4/h5-6,12H,7H2,1-4H3
InChIKey
ZPIMFTXUHWUBLE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64204
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64204
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)