Merck
ENA295068402
Enamine
N-[(hydrazinecarbonyl)methyl]furan-2-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.17
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
120-121
Iupac Name
N-(2-hydrazino-2-oxoethyl)-2-furamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O3/c8-10-6(11)4-9-7(12)5-2-1-3-13-5/h1-3H,4,8H2,(H,9,12)(H,10,11)
InChIKey
TVNDYUOHQBZJDS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63853
Melting Point
120-121
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63853
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)