Merck
ENA292596742
Enamine
2-amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
amino(4-tert-butylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C12H16N2/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(14)8-13/h4-7,11H,14H2,1-3H3
InChIKey
SMXMZBBGTKLYTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61576
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61576
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)