Merck
ENA292596683
Enamine
2-methylpropyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
isobutyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-9(2)8-14-10(13)12-6-3-4-11-5-7-12/h9,11H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
ZVOQTQAVQBWFSB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62543
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62543
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)