Merck
ENA282548365
Enamine
2-(2-phenylpropan-2-yl)pyrrolidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(1-methyl-1-phenylethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-13(2,12-9-6-10-14-12)11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8,12,14H,6,9-10H2,1-2H3
InChIKey
PICOUQAMNMBZQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60934
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60934
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)