Merck
ENA258389796
Enamine
5-methoxypentan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-methoxy-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-7H2,1H3
InChIKey
DMRHQYSRQGGRCK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
Piktogramme
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)