Merck
ENA258389365
Enamine
3-(cyclohexyloxy)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.76
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(cyclohexyloxy)benzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O.ClH/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11;/h4-5,8-9,11H,1-3,6-7H2,(H3,14,15);1H
InChIKey
FPMUHBKHXJLNFW-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59465
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59465
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)