Merck
ENA245488041
Enamine
1-cyclopropyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 129,50
250 MG
€ 164,60
500 MG
€ 233,50
1 G
€ 286,80
2.5 G
€ 565,00
5 G
€ 1.029,10
10 G
€ 1.957,30
Lieferanten-SKU: EN300-55450-100MG
€ 129,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 129,50
250 MG
€ 164,60
500 MG
€ 233,50
1 G
€ 286,80
2.5 G
€ 565,00
5 G
€ 1.029,10
10 G
€ 1.957,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-55450-100MG
€ 129,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-(2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11NO/c12-10(8-4-5-8)7-9-3-1-2-6-11-9/h1-3,6,8H,4-5,7H2
InChIKey
MBPIDEXJDRYAKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55450
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55450
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)