Merck
ENA245485284
Enamine
6-ethoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
60-62
Iupac Name
6-ethoxy-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-2-13-8-3-4-11-9(7-8)10(12)5-6-14-11/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChIKey
YZTKUWPOHQJLDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49283
Melting Point
60-62
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49283
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)