Merck
ENA238713672
Enamine
4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-6-2-3-7(13)8(4-6)14-5-9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
InChIKey
YSVIJBXNRJVSBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52480
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52480
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)