Wichtige Dokumente
ENA238711710
Enamine
4-[4-(propan-2-yloxy)phenyl]butan-2-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-(4-isopropoxyphenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C13H21NO/c1-10(2)15-13-8-6-12(7-9-13)5-4-11(3)14/h6-11H,4-5,14H2,1-3H3
InChIKey
KJAYQKCSZPBMRL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49536
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49536
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)