Wichtige Dokumente
ENA238710899
Enamine
3-amino-N-(1-methylpyrrolidin-2-ylidene)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
3-amino-N-[(2Z)-1-methyl-2-pyrrolidinylidene]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O2S/c1-14-7-3-6-11(14)13-17(15,16)10-5-2-4-9(12)8-10/h2,4-6,8,13H,3,7,12H2,1H3
InChIKey
JNXTZCRKRALKSM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43541
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)