Wichtige Dokumente
ENA196830310
Enamine
N-ethyl-4-(morpholin-4-yl)aniline
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N-ethyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-2-13-11-3-5-12(6-4-11)14-7-9-15-10-8-14/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3
InChIKey
BJEWSJOAAMEMSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45273
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)