Wichtige Dokumente
ENA196830230
Enamine
4-chloro-6-(difluoromethoxy)quinoline-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
4-chloro-6-(difluoromethoxy)-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H5ClF2N2O/c12-10-6(4-15)5-16-9-2-1-7(3-8(9)10)17-11(13)14/h1-3,5,11H
InChIKey
PPVQLMSNIVNXMO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44966
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)