Merck
ENA185118560
Enamine
{4-[(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
{4-[(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C15H24N2/c1-12-7-13(2)10-17(9-12)11-15-5-3-14(8-16)4-6-15/h3-6,12-13H,7-11,16H2,1-2H3
InChIKey
YMVFPSOLZLYHIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41564
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41564
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)