Merck
ENA181911899
Enamine
5-amino-2-ethoxybenzene-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-amino-2-ethoxybenzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S.ClH/c1-2-13-7-4-3-6(9)5-8(7)14(10,11)12;/h3-5H,2,9H2,1H3,(H2,10,11,12);1H
InChIKey
RBEHKAWICMSZAT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35665
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35665
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)