Merck
ENA161173332
Enamine
2-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1H-1,3-benzodiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.32
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
160-162
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxybenzyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C16H16N2O2/c1-19-14-8-7-11(9-15(14)20-2)10-16-17-12-5-3-4-6-13(12)18-16/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChIKey
SRWWUKJFRDQIDV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33687
Melting Point
160-162
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33687
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)