Wichtige Dokumente
ENA155458072
Enamine
butane-1-sulfonamide
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
47-48
Iupac Name
1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H11NO2S/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChIKey
OVIZSQRQYWEGON-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30817
Melting Point
47-48
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30817
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)