Merck
ENA152121006
Enamine
N-(2-fluorophenyl)prop-2-enamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(2-fluorophenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-2-9(12)11-8-6-4-3-5-7(8)10/h2-6H,1H2,(H,11,12)
InChIKey
UELRBMZOMHKBJD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29861
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29861
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)