Merck
ENA118036588
Enamine
2-[2-(diethylamino)ethoxy]aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[2-(diethylamino)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C12H20N2O/c1-3-14(4-2)9-10-15-12-8-6-5-7-11(12)13/h5-8H,3-4,9-10,13H2,1-2H3
InChIKey
VILFREPJMKUFNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27472
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27472
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)