Wichtige Dokumente
ENA112933489
Enamine
2-chloro-N-[(2,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]acetamide
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
115-116
Iupac Name
2-chloro-N-(2,4,5-trimethoxybenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO4/c1-16-9-5-11(18-3)10(17-2)4-8(9)7-14-12(15)6-13/h4-5H,6-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
JQOGVMZRSUZOAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23295
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)