Merck
ENA112933373
Enamine
3-(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)propanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
138-139
Iupac Name
3-(4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3O/c12-6-3-7-14-8-13-10-5-2-1-4-9(10)11(14)15/h1-2,4-5,8H,3,7H2
InChIKey
PPNCDUJYUDSEKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26492
Melting Point
138-139
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26492
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)