Wichtige Dokumente
ENA100801116
Enamine
2-chloro-N-(2-methyl-4-oxopentan-3-yl)acetamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N-(1-acetyl-2-methylpropyl)-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2/c1-5(2)8(6(3)11)10-7(12)4-9/h5,8H,4H2,1-3H3,(H,10,12)
InChIKey
BBUIXPAPCDMUOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26102
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)