Wichtige Dokumente
ENA090493195
Enamine
2-chloro-N-(2-methoxyethyl)propanamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methoxyethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO2/c1-5(7)6(9)8-3-4-10-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
JYLJGUJEOFCRAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23317
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23317
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)