Merck
ENA069848626
Enamine
8,11-dithia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,5,6,8-tetrahydro-4H-thiopyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C9H8N2OS2/c12-8-7-5-1-2-13-3-6(5)14-9(7)11-4-10-8/h4H,1-3H2,(H,10,11,12)
InChIKey
CCBQZJMTFVOATD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23918
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23918
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)