Merck
ENA066595652
Enamine
5-chloro-2-methylpyrazolo[1,5-a]quinazoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.66
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
139-140
Iupac Name
5-chloro-2-methylpyrazolo[1,5-a]quinazoline
Inchi Code
1S/C11H8ClN3/c1-7-6-10-13-11(12)8-4-2-3-5-9(8)15(10)14-7/h2-6H,1H3
InChIKey
QIFCCQKLBWWJTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15135
Melting Point
139-140
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15135
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)