Merck
ENA065085741
Enamine
5,7-dimethoxy-4-phenylquinoline-2-thiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.38
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
230-231
Iupac Name
5,7-dimethoxy-4-phenyl-2-quinolinethiol
Inchi Code
1S/C17H15NO2S/c1-19-12-8-14-17(15(9-12)20-2)13(10-16(21)18-14)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3,(H,18,21)
InChIKey
CZEAOFPWKBUBPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14913
Melting Point
230-231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14913
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)