Merck
ENA061488328
Enamine
N-cyclopropyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H17N3O/c13-9(11-8-1-2-8)7-12-5-3-10-4-6-12/h8,10H,1-7H2,(H,11,13)
InChIKey
PSGKMZFJVPGLJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13717
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13717
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)