Merck
ENA048303797
Enamine
2-chloro-5-[(4-phenylbutan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.85
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
94-95
Iupac Name
2-chloro-5-{[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H18ClNO4S/c1-12(7-8-13-5-3-2-4-6-13)19-24(22,23)14-9-10-16(18)15(11-14)17(20)21/h2-6,9-12,19H,7-8H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
SSRBOENWLAHUDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11472
Melting Point
94-95
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11472
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)