Merck
ENA024294638
Enamine
3-{2-[bis(propan-2-yl)amino]ethyl}-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.44
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-[2-(diisopropylamino)ethyl]-2-sulfanyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C16H23N3OS/c1-11(2)18(12(3)4)9-10-19-15(20)13-7-5-6-8-14(13)17-16(19)21/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3,(H,17,21)
InChIKey
WUYOVKIGEHVBOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08599
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08599
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)