Merck
ENA024294582
Enamine
4-ethoxy-3-methoxybenzene-1-carbothioamide
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-08542-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-08542-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-ethoxy-3-methoxybenzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-3-13-8-5-4-7(10(11)14)6-9(8)12-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,11,14)
InChIKey
XNFZUJTUOOAARW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08542
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08542
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)