Wichtige Dokumente
ENA018109834
Enamine
3-oxo-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propanenitrile
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
132-134
Iupac Name
3-oxo-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C13H15N3O/c14-7-6-13(17)16-10-8-15(9-11-16)12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6,8-11H2
InChIKey
ALISXWJRKBXOHC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06736
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)