Merck
ENA018109797
Enamine
5-{[(4-bromophenyl)sulfanyl]methyl}-3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2,4,6-tetraene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.8
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-{[(4-bromophenyl)sulfanyl]methyl}-4-chloro-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C17H14BrClN2S2/c18-10-5-7-11(8-6-10)22-9-14-20-16(19)15-12-3-1-2-4-13(12)23-17(15)21-14/h5-8H,1-4,9H2
InChIKey
WSYYMAQOXRQPBB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06696
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06696
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)