Merck
ENA018109658
Enamine
2-hydrazinyl-4,6,8-trimethylquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2Z)-4,6,8-trimethyl-2(1H)-quinolinone hydrazone
Inchi Code
1S/C12H15N3/c1-7-4-9(3)12-10(5-7)8(2)6-11(14-12)15-13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
VXQHWTFBYYYFGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06538
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06538
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)