Wichtige Dokumente
ENA018109179
Enamine
methyl 4-[(hydroxyimino)methyl]benzoate
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.18
mp (Schmelzpunkt)
129-131
Iupac Name
methyl 4-[(E)-(hydroxyimino)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-10-12/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
LCTOGOXOYKDRNN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05969
Melting Point
129-131
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05969
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)