Wichtige Dokumente
ENA018109127
Enamine
5-methyl-2-(trifluoromethyl)-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-one
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
265-267
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Inchi Code
1S/C7H5F3N4O/c1-3-2-4(15)14-6(11-3)12-5(13-14)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,11,12,13)
InChIKey
RCFXSBDEUTWHMQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05910
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)