Merck
ENA018108260
Enamine
2-(2,5-dibromobenzenesulfonyl)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.01
MDL-Nummer:
Iupac Name
[(2,5-dibromophenyl)sulfonyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5Br2NO2S/c9-6-1-2-7(10)8(5-6)14(12,13)4-3-11/h1-2,5H,4H2
InChIKey
DBSWBTAIYOYELD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04929
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04929
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)