Wichtige Dokumente
ENA018107580
Enamine
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
225-228
Iupac Name
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Inchi Code
1S/C12H8N2S2/c15-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-16-12(10)14-7-13-11/h1-7H,(H,13,14,15)
InChIKey
LNOFOMVIGAWPSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04138
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)