Merck
ENA018107164
Enamine
2-(4-chlorophenyl)quinoline-4-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.74
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
185-186
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C16H12ClN3O/c17-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(16(21)20-18)12-3-1-2-4-14(12)19-15/h1-9H,18H2,(H,20,21)
InChIKey
OPYVMDQJLITFPM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03657
Melting Point
185-186
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03657
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)