Merck
ENA018106407
Enamine
5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O3S/c13-12(14,15)8-20-11-4-3-9(7-10(11)16)21(18,19)17-5-1-2-6-17/h3-4,7H,1-2,5-6,8,16H2
InChIKey
AXNRRSMBLFCWHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02828
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02828
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)